Merck
GF10551721
Antimony
lump, 4 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
SB006130
Wybierz wielkość
1 EA
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.5%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 105-517-21
opór
41.7 μΩ-cm
masa
500 g
maks. wielkość bryłki
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)