Kluczowe dokumenty
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
Synonim(y):
ES307910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 086-001-94
Długość
1000 mm
Średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)