Merck
GF06539979
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH005120
Wybierz wielkość
1 EA
4680,00 zł
4680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141738
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 065-399-79
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.1 m × 0.5 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhodium-catalyzed C-C bond formation via heteroatom-directed C-H bond activation.
Denise A Colby et al.
Chemical reviews, 110(2), 624-655 (2009-05-15)
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms
Albert Padwa
Chemical Society reviews, 38(11), 3072-3081 (2009-10-23)
In this tutorial review, the rhodium(II)-catalyzed domino reactions of alpha-diazo carbonyl compounds are summarized. The article will emphasize some of the more recent synthetic applications of the rhodium carbenoid cyclization/cycloaddition domino cascade for alkaloid synthesis. The many structurally diverse and
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 36(7), 1109-1119 (2007-06-20)
This tutorial review describes the reactions of the electron-rich heterocycles pyrrole, furan, indole and benzofuran with copper and rhodium carbenoids. Two main reaction pathways are possible, involving either a concerted non-synchronous cyclopropanation or zwitterionic intermediates. A diverse range of products
Vladimir V Grushin
Accounts of chemical research, 43(1), 160-171 (2009-10-01)
Although springing from two established fields, organometallic chemistry and fluorine chemistry, organometallic fluorine chemistry is still in its early stages. However, developments in this area are expected to provide new tools for the synthesis of selectively fluorinated organic compounds that