Kluczowe dokumenty
GF06291570
Iron
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.004mm, 99.99+%
Synonim(y):
Iron, FE000201
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 062-915-70
rezystywność
9.71 μΩ-cm
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.004 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)