Kluczowe dokumenty
GF04159245
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI095840
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-592-45
grubość izolacji
0.015 mm
przewód dł. × śr.
100 m × 0.125 mm , conductor diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)