GF03863099
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 50mm disks, 0.02mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU040225
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 038-630-99
rozmiar × grubość
50 mm × 0.02 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)