Merck
GF03789355
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI140300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 037-893-55
rozmiar × grubość
50 mm × 0.15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.