Merck
CRMUSPKR
Smoke Point Standard
ASTM D 1322 / IP 57, 24.25 mm
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
mp
-49 °C ((ECHA))
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
jet fuel
personal care
petroleum
Opis ogólny
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.