Kluczowe dokumenty
GF03540697
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT285140
Wybierz wielkość
1 EA
4130,00 zł
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 035-406-97
dł. × śr.
0.5 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)