Kluczowe dokumenty
GF03428625
Manganese
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 98.7%
Synonim(y):
Manganese, MN000200
About This Item
Próba
98.70%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 034-286-25
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)