Kluczowe dokumenty
GF03102950
Titanium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.6+%
Synonim(y):
TI000290
About This Item
Próba
≥99.6%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 031-029-50
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.025 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)