Merck
GF02955045
Rhenium
foil, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 0.76 mm
Synonim(y):
RE000234
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Re
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141737
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 029-550-45
Długość
0.1 m
szerokość zwoju
0.76 mm
grubość
0.05 mm
tw
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com