Key Documents
GF02333843
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
Synonim(y):
FE020210
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 023-338-43
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.008 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy