Merck
GF01168736
Manganese
powder, max. particle size 300 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonim(y):
MN006012
Wybierz wielkość
1 EA
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141724
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 011-687-36
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
300 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)