Kluczowe dokumenty
GF01026177
Vanadium
foil, thickness 0.006 mm, 15 mm diameter, purity 99.8%
Synonim(y):
V 000130
About This Item
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 010-261-77
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
15 mm
grubość
0.006 mm
średnica
15 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)