Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C9H17NO6]n [C8H13NO5]m
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352201
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Chitosan is a cationic biodgradable and biocompatible biopolymer that has been commonly used in many applications. The polymer chains are positively charged when disolved in aqueous solutions of pH<6.5. However, the biomedical applications of the positively charged chitosan are limited becuase it cannot be easily dissolved in aqueous media. Glycidol chitosan is a derivative of chitosan whereby hydrohilic glycidol is grafted onto the amino groups of chitosan to improve its solubility in a wider range of pH. It possesses many useful biological properties such as biocompatibility, biodegradability, and antimicrobial properties. It can also be further functionalized to induce photo and thermally crosslinkable properites and can be used as a precursor for hydrogel preparations that can be used in many biomedical applications.
Application
- Hydrogels
- Tissue engineering
- Bioprinting
- Drug delivery system
Features and Benefits
- Naturally derived biopolymer
- Cationic
- Enhanced solubility
- Tunable precursor material
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?