Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@](C)(CC#C)C(O)=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m1/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-OAQYLSRUSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?