Kluczowe dokumenty
E39600
Ethyl myristate
97%
Synonim(y):
Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?