DWKWGW446VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonim(y):
WGW446VT
About This Item
Materiały
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW446VT
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)