Kluczowe dokumenty
DWKW242834-A
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity, case of 1000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
white bottle
opakowanie
pkg of 1 packs
case of 1000
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W242834-A
pojemność
Zastosowanie
Zestawy okulistyczne, zestawy IVD, inne
Cechy i korzyści
  • Butelka wykonana z naturalnego lub białego LDPE (polietylenu o niskiej gęstości).
  • Biała butelka LDPE pomaga chronić próbki wrażliwe na światło UV
  • Zakraplacze i końcówki sprzedawane oddzielnie
  • Pakowane po 100 lub 1000 sztuk
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)