Kluczowe dokumenty
DWKW224608
WHEATON® Shorty Vials clear with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (6 mL), screw cap
Synonim(y):
W224608
Wybierz wielkość
200 EA
1760,00 zł
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
1760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 200 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W224608
pojemność probówki
(6 mL)
probówka śr.
(19 mm)
dopasowywanie
(External Thread)
Opis ogólny
20 ml Szklane fiolki scyntylacyjne z dołączonym korkiem, odpowiednie do silnych rozpuszczalników i chemikaliów o wysokiej czystości.
  • Szklane fiolki scyntylacyjne o pojemności 20 ml z dołączonymi nasadkami.
  • Chemicznie obojętne, odpowiednie do silnych rozpuszczalników i chemikaliów o wysokiej czystości
  • Fiolki zapakowane w tacki komórkowe z alfanumerycznymi współrzędnymi do szybkiej i łatwej identyfikacji.
  • 27 mm średnicy zewnętrznej x 57 mm wysokości
  • Fiolki pakowane w folię termokurczliwą w celu zachowania czystości
  • Fiolki są produkowane z 33-warstwowego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymaganiami normy ASTM E438, typ I, klasa A.
Cechy i korzyści
  • Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
  • Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
  • Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
  • Lab File® z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
  • Shorty Vial® charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych i lepsza kompatybilność chemiczna
  • Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)