Merck
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Synonim(y):
CWH002
Wybierz wielkość
1 EA
144,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
144,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene rod
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Zastosowanie
Do bezpiecznego mocowania biuret
Cechy i korzyści
Antypoślizgowość i odporność na korozję
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)