Kluczowe dokumenty
DWK92812F-25
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with PTFE stopper
glass flask, flask capacity (25 mL), class A
Wybierz wielkość
1550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1550,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopper
glass flask
Właściwości
class A
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812F-25
pojemność kolby
(25 mL)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Kolby miarowe z szerokim otworem ułatwiają dostęp do pipety
- Najwyższa wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo dzięki ciężkim, jednolitym ściankom
- Szybka identyfikacja dzięki dużym, trwałym i czytelnym oznaczeniom
- Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych mieszadeł
- Podziałka zgodna z tolerancjami objętościowymi klasy A
- Standardowe szklane korki stożkowe
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego o niskiej rozszerzalności cieplnej, spełniającego wymogi USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Szeroki otwór zwiększa wydajność podczas wykonywania dużej liczby rozcieńczeń za pomocą pipet wolumetrycznych
- Wytrzymałe ścianki zapewniają doskonałą wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo
- Szeroki otwór minimalizuje kontakt między szkłem a szkłem, umożliwiając większą elastyczność ruchów dłoni, co zmniejsza ryzyko rozlania.
- Szeroki otwór zwiększa wydajność podczas wykonywania dużej liczby rozcieńczeń przy użyciu pipet wolumetrycznych
- Nadrukowane numery dużych objętości umożliwiają szybką identyfikację przy wyborze szkła
- Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych mieszadełek
- Kalibracja do zawartości
- Podziałka zgodna z tolerancjami wolumetrycznymi klasy A
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)