Kluczowe dokumenty
DWK73790-10
KIMBLE® centrifuge tube
with plain rim finish, conical bottom clear glass, capacity (10 mL), without cap, non-sterile
Wybierz wielkość
878,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
878,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 125 ea shrink wrapped in modular tray
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73790-10
pojemność
(10 mL)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
- Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
- Dostarczane bez zakrętek
- Bez oznaczeń
- Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP typ I i ASTM E438, typ I, klasa B.
- Stożkowe dno
- Probówki w rozmiarach 5, 10 i 15 mają wykończoną górną część umożliwiającą stosowanie zamknięcia zatrzaskowego (nie jest dostarczane).
- Rozmiar 50 ml ma obrobioną górną część
- Opakowanie termokurczliwe w modułowych tackach zapewnia czystość i bezpieczeństwo podczas przenoszenia.
- Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymaganiami USP Typ 1 i ASTM E438, Typ 1, Klasa B.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)