Kluczowe dokumenty
DWK651483
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Synonim(y):
651483
Wybierz wielkość
144 EACH
626,00 zł
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
144 EACH
626,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 651483
pojemność
1.2 mL
śr. × wys.
11.8 mm × 58 mm
Zastosowanie
Biological Sample Preservation
Cechy i korzyści
  • For biological sample preservation in glass
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)