DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
Synonim(y):
63B93P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
Cotton-plugged
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 63B93P
Długość
9.0 in.
Zastosowanie
Bakteriologia, immunologia, hematologia i serologia
Cechy i korzyści
Eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego próbek o wysokiej wartości i odczynników laboratoryjnych.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)