DWK2518415-B
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
18-415, black screw cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
black screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
Kimble® 2518415-B
dopasowywanie
thread
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Rozwiązanie do zamykania fiolek i butelek
Cechy i korzyści
- Ekonomiczna, jednoczęściowa konstrukcja
- Unikalna konstrukcja zapewnia wyjątkowe właściwości uszczelniające
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją ASTM E982
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)