Kluczowe dokumenty
DWK231721883
Disposable Culture Tube
Synonim(y):
231721883
Wybierz wielkość
250 EACH
155,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EACH
155,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass vial
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
Zastosowanie
Przygotowanie hodowli komórkowej, pobieranie próbek
Cechy i korzyści
Prosta obręcz, okrągłe dno, nie nadaje się do ponownego użycia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)