Kluczowe dokumenty
DWK225289
WHEATON® clear sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (25 mL), screw cap
Synonim(y):
225289
Wybierz wielkość
72 EA
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EA
641,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 72 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 225289
pojemność probówki
(25 mL)
probówka śr.
(28 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Fiolki na próbki w teczce laboratoryjnej (z dołączonymi nasadkami). Dołączone nakrętki pomagają utrzymać czystość. Dostarczane w podzielonych tacach, aby zapewnić łatwy sposób przechowywania pustych fiolek lub inwentaryzacji próbek.
  • Zakrętki są przymocowane do fiolek.
  • Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych, korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych oraz korków z folii metalowej do węglowodorów.
  • Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
  • Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
  • Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
  • Fiolki z nasadkami zapakowane w tacki z przegrodami
Cechy i korzyści
  • Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
  • Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
  • Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
  • 6798 z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
  • 1603 charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych i lepsza kompatybilność chemiczna
  • Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)