Kluczowe dokumenty
DWK223738
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
without cap, round clear borosilicate glass bottle, capacity (5 mL)
Synonim(y):
223738
Wybierz wielkość
288 EA
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
288 EA
1490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round clear borosilicate glass bottle
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 288 ea Shrink-wrapped partitioned modules
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 223738
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(23 mm) (47 mm) (197 mm)
pojemność
(5 mL)
Opis ogólny
Butelki na surowicę o wyjątkowej wytrzymałości ścianek i doskonałej tolerancji termicznej i chemicznej.
  • Idealne do długo- i krótkoterminowego przechowywania próbek, liofilizacji i pojemników na szczepionki/leki do wstrzykiwań.
  • Pasują do większości zastosowań związanych z liofilizacją
  • Wykonane z formowanego szkła borokrzemianowego WHEATON 400, które spełnia wymagania USP typu I.
  • Obkurczone moduły z przegrodami zmniejszają ryzyko pęknięcia
Cechy i korzyści
  • Idealny do długo- i krótkoterminowego przechowywania próbek
  • Pasuje do większości zastosowań związanych z liofilizacją
  • Wybór rozmiaru aluminiowej uszczelki i korka na podstawie średnicy zewnętrznej otworu butelki lub fiolki
  • Obkurczone moduły z przegrodami zmniejszają ryzyko pęknięcia
  • Szkło borokrzemianowe spełnia wymagania USP typu I
  • Przezroczyste butelki produkowane z borokrzemianowego szkła formowanego 1292 400, które spełnia wymagania USP typu I.
  • Butelki bursztynowe produkowane ze szkła borokrzemianowego 1292 500 spełniającego wymagania USP typu I
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)