Kluczowe dokumenty
DWK218010802
DURAN® graduated laboratory bottle
without cap, round bottom glass bottle, bottle capacity (10 mL), non-sterile
Synonim(y):
218010802
Wybierz wielkość
10 EACH
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
433,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottom glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218010802
pojemność butelki
(10 mL)
dopasowywanie
GL 45 cap
GL 45 neck
Opis ogólny
z gwintem DIN 168-1, z podziałką
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
  • Nadaje się do długotrwałego przechowywania
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)