DWK217316402
Duran® Flat Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM, neck diam. 50 mm
Synonim(y):
217316402
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
wide neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217316402
pojemność
2000 mL
śr. szyjki
50 mm
Opis ogólny
Naczynia brzuszne nazywane są w laboratorium kolbami i, oprócz zlewek, są innymi powszechnie stosowanymi naczyniami. Są one używane np. do destylacji lub podgrzewania cieczy. Kolby są dostępne w różnych wersjach: z wąską i szeroką szyjką, z lub bez szlifowanego złącza, jako kolby okrągłe lub z płaskim dnem. W zależności od zastosowania wybierana jest wymagana kolba z określonymi komponentami.
Zastosowanie
Równomierny rozkład grubości ścianek sprawia, że kolby te są idealne do zastosowań grzewczych. Płaska podstawa oznacza, że kolby można odstawić bez pierścienia podtrzymującego; Rozmiar grzewczy 2000, 3000, 5000 ml, rozmiar inny niż DIN EN ISO, Boro 3.3.
Cechy i korzyści
Płaska podstawa oznacza, że kolby można odstawić bez pierścienia podtrzymującego; Szeroka szyjka umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)