Merck
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 6 ea
śr. zewn. × wys.
80 mm × 45 mm
pojemność
90 mL
dish diam. × H
80 mm × 45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC