Kluczowe dokumenty
DWK217314401
DURAN® wide mouth reaction flask with beaded rim
round bottom glass flask, flask capacity (500 mL), single-neck
Synonim(y):
217314401
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottom glass flask
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217314401
pojemność kolby
(500 mL)
Opis ogólny
Naczynia brzuszne nazywane są w laboratorium kolbami i, oprócz zlewek, są innymi powszechnie stosowanymi naczyniami. Są one używane np. do destylacji lub podgrzewania cieczy. Kolby są dostępne w różnych wersjach: z wąską i szeroką szyjką, z lub bez szlifowanego złącza, jako kolby okrągłe lub z płaskim dnem. W zależności od zastosowania wybierana jest wymagana kolba z określonymi komponentami.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)