Kluczowe dokumenty
DWK217215408
DURAN® narrow mouth reaction flask with beaded rim
glass flask, flask capacity (10,000 mL), single neck, round bottom
Synonim(y):
217215408
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiały
glass flask
round bottom
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217215408
pojemność kolby
(10,000 mL)
Opis ogólny
The geometry permits very uniform heating
Cechy i korzyści
• Complies with DIN ISO 1773• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Fired-on, highly durable white ceramic
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)