Merck
DWK216180801
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 10/19, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 10 mL
Synonim(y):
216180801
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
hexagonal glass cylinder (base)
Połączenie
joint: ST/NS10/19
Właściwości
class B
graduated WHITE GRADUATION
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 216180801
Pojemność cylindra
10 mL
Zastosowanie
Odmierzanie ilości cieczy, Rozcieńczanie roztworów, Mieszanie kilku składników, Pomiary wolumetryczne, Aby zapewnić długą żywotność szkła wolumetrycznego i wykluczyć ewentualne zmiany objętości, tych produktów szklanych nie należy podgrzewać w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury powyżej + 250 °C., Boro 3.3
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Duża sześciokątna podstawa wyposażona w trzy pokrętła, które zwiększają jej stabilność i zapobiegają toczeniu się cylindra; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalana, łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności B.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)