Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene stopper
Feature:
subdivision 0.2 mL
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene stopper
joint
joint ST/NS10/19
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
160 mm
volume
10 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33908 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 mL | description volume 25 mL | description volume 50 mL | description volume 1000 mL |
| feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 10 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| material polypropylene stopper | material polypropylene stopper | material polypropylene stopper | material PE stopper |
| H 160 mm | H 190 mm | H 220 mm | H 500 mm |
| joint joint ST/NS10/19 | joint joint ST/NS14/23 | joint joint ST/NS19/26 | joint joint ST/NS45/40 |
| volume 10 mL | volume 25 mL | volume 50 mL | volume 1000 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?