Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
Informacje o tej pozycji
892,00 zł
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 211165406
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
180 mm × 95 mm
capacity
1,000 mL
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 1,000 mL, Tall form | description capacity 100 mL, Tall form | description capacity 100 mL, low form | description capacity 3,000 mL, Tall form |
| capacity 1,000 mL | capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 3,000 mL |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
| feature graduations | feature graduations | feature graduations | feature graduations |
| availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada |
| H × O.D. 180 mm × 95 mm | H × O.D. 80 mm × 48 mm | H × O.D. 71 mm × 51 mm | H × O.D. 280 mm × 135 mm |
| manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 211165406 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 211162409 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 211062402 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 211166805 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® beakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?