Kluczowe dokumenty
DWK211948658
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
Synonim(y):
211948658
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211948658
pojemność
10000 mL
Opis ogólny
Jedną z najważniejszych metod separacji w środowisku laboratoryjnym jest filtracja, która służy do oddzielania lub oczyszczania różnych mediów. Kolby filtracyjne Büchner są używane w połączeniu z lejkami filtracyjnymi Büchner i innymi rodzajami lejków w zastosowaniach filtracji próżniowej.
Zastosowanie
Separacja przez filtrację próżniową, Filtracja przy obniżonym ciśnieniu, Filtrieren, Filtracja próżniowa, Bezpieczna praca w próżni, Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM
Cechy i korzyści
Odporność na próżnię dzięki dużej grubości ścianek; Kolby filtrujące spełniają wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa sprzętu i produktów; Nadruk w kolorze białym o wysokiej trwałości; Nadruk w kolorze białym o wysokiej trwałości;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)