This vessel will accommodate a #13.5 stopper, but this item is not available.
DWK211947353
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
Synonim(y):
211947353
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211947353
pojemność
5000 mL
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is there a matching rubber stopper/bung to fit this flask? preferably with a 15mm centre hole?