Merck
DWK11-5300-100
Wheaton® Microliter Vial
Wybierz wielkość
1 PKG
272,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
272,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical polypropylene vial
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-5300-100
pojemność
300 μL
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)