Merck
DWK11-0056K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE/silicone cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Materiały
black PTFE/silicone cap
Właściwości
cap pre-cut
cap starburst
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0056K
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
  • Zatrzaski 11 mm z zainstalowaną septą oferowane w szerokiej gamie najpopularniejszych konfiguracji.
  • Tam, gdzie zaznaczono, pierścień jest zainstalowany między nasadką a septą dla robotów wykorzystujących magnesy do przenoszenia fiolek.
  • Zatwierdzone do GC i LC (jeśli zaznaczono).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)