Przejdź do
43456
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
Synonim(y):
(+)-DPTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
618,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021705
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6894779
Assay:
≥98.0%
618,80 zł
Cena katalogowa728,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp
127-130 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
General description
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).
Other Notes
Reagent for the "deracemization" of carbonyl compounds by enantio-selective protonation of enamines or Li-enolates ; Synthesis of optically active α-amino acids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30281316344933610
description
≥98.0%
description
made from synthetic tartaric acid, 97%
description
≥98%, made from synthetic tartaric acid
description
≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
97%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
127-130 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.), 145-155 °C
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
optical activity
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]28/D +116°, c = 9 in ethanol
optical activity
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
functional group
ester, carboxylic acid
functional group
ester, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, phenyl, ester
functional group
carboxylic acid, ester, phenyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)