Merck
D68002
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
powder
mp
177-179 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
Klucz InChI
FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sławomir Kasperowicz et al.
IUBMB life, 72(6), 1211-1219 (2020-03-13)
A series of chlorine-substituted benzotriazole derivatives, representing all possible substitution patterns of halogen atoms attached to the benzotriazole benzene ring, were synthetized as potential inhibitors of human protein kinase CK2. Basic ADME parameters for the free solutes (hydrophobicity, electronic properties)