Merck
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-Dichlorodiphenylmethane
97%
Synonim(y):
Benzophenone dichloride
Wybierz wielkość
25 G
183,50 zł
100 G
1130,00 zł
183,50 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
183,50 zł
100 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.12
Beilstein:
1910601
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
183,50 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
gęstość
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge