Przejdź do
654787
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
Synonim(y):
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
129,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
129,00 zł
Cena katalogowa172,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
47-52 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6808277450319856
description
97%
description
derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0%
description
99 atom % D
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
form
-
mp
47-52 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.), 108-112 °C
mp
48-51 °C (lit.), 49-50 °C
mp
19-20 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
2,3′-Dibromoacetophenone chemical
-
-
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)