Przejdź do
D15901
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil hydrate
technical grade
Synonim(y):
4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, NSC 15493
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-621-9
Beilstein/REAXYS Number:
157451
MDL number:
Form:
solid
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
solid
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
InChI key
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
665444D15405349801
description
technical grade
description
97%
description
technical grade, 90%
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
mp
134-139 °C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
technical grade
grade
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)