Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-187-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
328 °C (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description ≥95.0% (H-NMR) | description ≥97% |
| assay 97% | assay 99% | assay ≥95.0% (H-NMR) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 44-45 °C (lit.) | mp 179-180 °C (subl.) (lit.) | mp - | mp 252 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form solid | form crystals | form - |
| bp 328 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?