Kluczowe dokumenty
CPCG-501
Sigma-Aldrich
Neutral PEGylated Liposomes
HSPC:Chol:DSPE-PEG(2000) (65:30:5 molar ratio 10mM)
Wybierz wielkość
2 ML
2310,00 zł
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
2310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
30 mol % Cholesterol
5 mol % DSPE-PEG2000
65 mol % HSPC
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Poli(glikol etylenowy) (PEG) jest powszechnie dodawany do liposomów w celu poprawy stabilności, hydrofilowości i wydłużenia czasu krążenia. Neutralne liposomy PEGylowane chronią liposomy przed krążącymi białkami, poprawiając ich klirens osoczowy i wzmacniając ich działanie terapeutyczne.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)