CDPG-502
Cationic PEGylated Liposomes
DOPC:Chol:DOTAP:DOPE-PEG(2000) (55:30:10:5 molar ratio 10mM)
Wybierz wielkość
2540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2540,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
10 mol % DOTAP
30 mol % Cholesterol
5 mol % DOPE-PEG2000
55 mol % DOPC
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Zastosowanie
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)